151386
Fumaryl chloride
95%
Synonim(y):
(2E)-2-Butenedioyl dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric acid dichloride, Fumaric dichloride, Fumaroyl dichloride, Fumaryl dichloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
tw
161-164 °C (lit.)
gęstość
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+
Klucz InChI
ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter