Kluczowe dokumenty
215228
Bis(2-nitrophenyl) disulfide
99%
Synonim(y):
2-Nitrophenyl disulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
194-197 °C (lit.)
grupa funkcyjna
disulfide
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1SSc2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H
Klucz InChI
NXCKJENHTITELM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)