Kluczowe dokumenty
200689
Ethyl cellulose
viscosity 10 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonim(y):
etyloceluloza
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. samozapłonu
698 °F
zakres etykietowania
48% ethoxyl
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
lepkość
10 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temp. przejścia
softening point 155 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
Klucz InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can be used to prepare graphene-based ink for inkjet printing. This graphene oxide ink printed onto ITO surfaces can be used as an electrode for label-free DNA sensing.
Owing to its unique features such as gastroresistance, biocompatibility, and degradation to non-toxic and readily excreted products, EC is widely used in oral and topical drug dosage forms for the controlled release of the drug.
Cechy i korzyści
- Non-toxic
- Stable
- Compressible
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?