Merck
200654
Sigma-Aldrich
Ethyl cellulose
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonim(y):
Etyloceluloza
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
Poziom jakości
temp. samozapłonu
698 °F
stężenie
48.0-49.5%
zakres etykietowania
48% ethoxyl
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
lepkość
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temp. przejścia
softening point 157 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
Klucz InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Opis ogólny
Etyloceluloza (EC) jest nietoksycznym, biokompatybilnym i hydrofobowym polimerem stosowanym do przygotowania produktów farmaceutycznych o przedłużonym uwalnianiu.
Zastosowanie
Etyloceluloza może być wykorzystywana do przygotowywania powłok polimerowych do różnych zastosowań. Na przykład jest używana do kapsułkowania hydratów soli do zastosowań związanych z magazynowaniem ciepła w niskich temperaturach.
Może być stosowana jako skuteczny nośnik do wielocząsteczkowego podtrzymywanego dostarczania leków. Na przykład, może być stosowany do opracowywania mikrosfer polimerowych do kontrolowanego uwalniania iwabradyny HCL (IBH).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N Suwannateep et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 82(3), 485-490 (2012-09-08)
The phytochemical curcumin possesses antioxidant activity; however, it becomes unstable after being exposed to light or heat or loses activity during storage. This is especially important when curcumin is applied to the skin within a cosmetic or pharmaceutical formulation, since
Syed Umer Jan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 25(4), 751-756 (2012-09-27)
The aim and objective of the present study was to formulate and evaluate controlled release polymeric tablets of ibuprofen with determinations of formulation factors using various grades and types of polymer ethocel i.e. ethocel standard 10P; 10FP, 100P and100FP for
Daniela Traini et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 150-159 (2012-09-12)
The potential of excipient coating to enhance aerosol performance of micronized drugs in carrier excipient-drug blends, used in dry powder inhalers, was investigated. Both EC (ethyl cellulose) and PVP (polyvinylpyrrolidone) were used as coating agents. Carriers were prepared via sieve
Ghulam Murtaza
Acta poloniae pharmaceutica, 69(1), 11-22 (2012-05-12)
Ethylcellulose (EC) based microencapsulated drug delivery systems are being extensively studied throughout the world for achieving extended drug release and protecting the core substance from degradation. The in vitro evaluation of EC microcapsules have elucidated that their particle characteristics are
Ritesh M Pabari et al.
Expert opinion on drug delivery, 9(12), 1463-1474 (2012-10-16)
To examine the potential of a novel 3-fluid nozzle spray drying technology to formulate differentiated layered microparticles (MPs) of diclofenac sodium (DFS)/ethyl cellulose (EC). DFS/EC MPs were formulated using the inner and/or outer nozzles of a novel 3-fluid nozzle and