Kluczowe dokumenty
200697
Ethyl cellulose
viscosity 22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonim(y):
Etyloceluloza
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
temp. samozapłonu
698 °F
stężenie
47.5-49.5%
zakres etykietowania
48% ethoxyl
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
lepkość
22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temp. przejścia
softening point 155 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
Klucz InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare oleogels for the ophthalmic delivery of hydrophilic drugs.
- As a coating agent to synthesize flexible bioplastics for packaging applications.
- To prepare CuO/Cu2O granules for thermochemical heat storage applications.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?