Merck
114421
Sigma-Aldrich
Bromothymol Blue sodium salt
ACS reagent
Synonim(y):
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27Br2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.36
Beilstein:
6887926
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
crystalline powder
powder or crystals
metody
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
rozpuszczalność
water: 0.1%, clear to very slightly hazy
λmaks.
392 nm
615 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥35000 at 614-618 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
ciąg SMILES
CC1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(C)C)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2C)Br)C(C)C)C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)[O-].[Na+]
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
Klucz InChI
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Zastosowanie
Bromothymol Blue has been used for freshwater pH measurements over a broad range of buffer intensities.
Działania biochem./fizjol.
Bromothymol Blue is a pH-indicator. It is also used for carbonic anhydrase assay due to the conversion of carbon dioxide to bicarbonate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrophilic region of lecithin membranes studied by bromothymol blue and effects of an inhalation anesthetic, enflurane.
Mashimo T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 5114-5118 (1979)
Evaluation of indicator-based pH measurements for freshwater over a wide range of buffer intensities.
Yuan S and DeGrandpre MD
Environmental Science & Technology, 42, 6092-6099 (2008)
Biochemical properties of a new a-carbonic anhydrase from the human pathogenic bacterium, Vibrio cholerae.
Del Prete S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29, 23-27 (2014)