Key Documents
114502
Methyl Red sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonim(y):
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Postać
powder
skład
Dye content, 95%
metody
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
rozpuszczalność
water: 0.1%
λmaks.
437 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
Klucz InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?