Kluczowe dokumenty
1.01323
Supelco
Methyl orange solution
0.1%, indicator pH 3.1-4.4 (red yellow-orange)
Synonim(y):
Roztwór 0,1% oranżu metylowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.05
Nazwa produktu
Roztwór oranżu metylowego 0,1%, indicator pH 3.1-4.4 (red yellow-orange)
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
6 (20 °C in H2O)
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oranż metylowy jest jednym z powszechnie stosowanych rozpuszczalnych w wodzie barwników azowych. Jest często stosowany jako wskaźnik pH w kilku branżach ze względu na znaczne zmiany koloru przy różnych poziomach pH. Jest to pomarańczowy barwnik syntetyczny, który przybiera kolor czerwony w roztworze kwaśnym i żółty w roztworze zasadowym.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1