Kluczowe dokumenty
191884
Hydroxypropyl cellulose
average Mw ~100,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
About This Item
Polecane produkty
opis
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. samozapłonu
752 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~100,000
zanieczyszczenia
<5 wt. %
wielkość cząstki
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
olej mineralny do napięć międzyfazowych
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
lepkość
65-175 cP, 5 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield, spindle #1) (30 rpm)(lit.)
rozpuszczalność
polar organic solvents: soluble
gęstość
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Klucz InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- HPC is soluble in organic solvents which makes it suitable for the preparation of polymer gel electrolytes for electrochemical devices. The network-forming ability of HPC can improve the mechanical and electrical properties of gel electrolytes.
- Electrospun hydroxypropyl cellulose nanofibres can be used to develop drug delivery systems for a variety of hydrophobic drugs.
- Hydroxypropylcellulose combined with an effervescent agent like sodium carbonate can be usedas a binder and functional material to prepare floating tablets for thecontrolled release of ofloxacin.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?