Merck
444111
Sigma-Aldrich
Erbium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Erbium triperchlorate
About This Item
Wzór liniowy:
Er(ClO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: erbium
stężenie
40 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
1.44 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Erbium(III)perchlorate can be used:
  • To synthesize luminescent metal-organicframeworks.
  • As a rare-earth dopant along with an organicprecursor to prepare fluorophosphate glasses.
  • As a startingmaterial in the preparation of [Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2O,a rare earth complex coordinated with amino acid.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)