Merck
423238
Sigma-Aldrich
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~10,000
Synonim(y):
HPMC, Hypromeloza
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~10,000
zakres etykietowania
1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
29 wt. % methoxy
0.2-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
7 wt. % propylene oxide
napięcie powierzchniowe
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
lepkość
6 cP(20 °C)(lit.)
temp. przejścia
gel point 58-64 °C
ciąg SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
Klucz InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Zastosowanie
Zagęszczacz do systemów wodnych i niewodnych, przezroczystych filmów odpornych na tłuszcz, spoiw, smarów, stabilizatorów sterycznych i środków wspomagających zatrzymywanie wody.
Cechy i korzyści
Rozpuszcza się w wodzie, ulega odwracalnej żelacji po podgrzaniu, niejonowy, nie kompleksuje się z jonami, jest aktywny powierzchniowo i odporny na działanie enzymów. Roztwory są pseudoplastyczne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Akbarian et al.
Poultry science, 93(8), 1930-1941 (2014-06-17)
Heat stress in poultry is a serious problem in many countries and has been associated with oxidative stress. Hence, nutritional interventions with antioxidants might be beneficial. Therefore, the effects of dietary Curcuma xanthorrhiza (CX) and Origanum compactum (OC) essential oils
Francis W Hunter et al.
Biochemical pharmacology, 89(2), 224-235 (2014-03-19)
The nitro-chloromethylbenzindoline prodrug SN29428 has been rationally designed to target tumour hypoxia. SN29428 is metabolised to a DNA minor groove alkylator via oxygen-sensitive reductive activation initiated by unknown one-electron reductases. The present study sought to identify reductases capable of activating
Michelle Lay Teng Ang et al.
Infection and immunity, 82(5), 1850-1859 (2014-02-26)
Tuberculosis remains a major worldwide epidemic because of its sole etiological agent, Mycobacterium tuberculosis. Ethionamide (ETH) is one of the major antitubercular drugs used to treat infections with multidrug-resistant M. tuberculosis strains. ETH is a prodrug that requires activation within
Eun-Ji Won et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 17-26 (2014-03-19)
Accidental nuclear radioisotope release into the ocean from nuclear power plants is of concern due to ecological and health risks. In this study, we used the marine copepod Paracyclopina nana to examine the effects of radioisotopes on marine organisms upon
Jane W Agger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), 6287-6292 (2014-04-16)
The recently discovered lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) are known to carry out oxidative cleavage of glycoside bonds in chitin and cellulose, thus boosting the activity of well-known hydrolytic depolymerizing enzymes. Because biomass-degrading microorganisms tend to produce a plethora of LPMOs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
423238-100G4061832103402
423238-25G4061832103419