Kluczowe dokumenty
106496
Ethylenebis(diphenylphosphine)
97%
Synonim(y):
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Diphos, dppe
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Diels-Alder Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
137-142 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2
Klucz InChI
QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?