Gotowe do użycia płytki. Niezawodne tworzenie organoidów.
Wdrażaj wysokowydajne projekty hodowli komórkowych
z płytkami Millicell® Microwell
Centrum wiedzy o płytkach mikrostudzienkowych Millicell®
Kultura komórkowa 3D jest cennym narzędziem dla naukowców badających interakcje komórkowe, odkrywanie i rozwój leków, immunologię i terapie przeciwnowotworowe, a także inne zastosowania komórkowe. Wybór odpowiedniego narzędzia do ścisłego monitorowania i replikacji tych struktur in vivo może być trudny w zależności od rodzaju komórek lub zastosowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej pełnej oferty hodowli komórkowych 3D, sprawdź nasze centrum edukacyjne hodowli komórkowych 3D.
Rysunek 1.Ekspresja białka mucyny-2 podkreślająca obecność komórek kubkowych w organoidach hodowanych w testach mikrostudzienek; DAPI na niebiesko, F-aktyna na zielono, mucyna-2 na czerwono i E-kadheryna na szaro.
Płytki 96-dołkowe Millicell® Microwell to gotowa do użycia platforma zawierająca szereg ultragęstych mikrodołków w kształcie litery U w unikalnym roztworze hydrożelu glikolu polietylenowego (PEG). Płytki umożliwiają badaczom prowadzenie hodowli organoidów o wysokiej wydajności i powtarzalności. Dzięki wielu rozmiarom mikrostudzienek, które można dopasować do różnych linii komórkowych lub zastosowań, płytki Millicell® Microwell są idealne do łatwego wdrażania zautomatyzowanych przepływów pracy i obrazowania w badaniach nad kulturami komórkowymi 3D.
- Co to są płytki Millicell® Microwell?
- Ile mikrostudzienek sprawdza się w moim zastosowaniu?
- Jak badacze mogą korzystać z płytek Millicell® Microwell?
- Która płytka do hodowli 3D jest idealna do mojego zastosowania?
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat 96-dołkowych płytek Millicell® Microwell, często zadawanymi pytaniami dotyczącymi płytek oraz niektórymi aplikacjami komórkowymi, które można wykonać przy użyciu płytek. Zażądaj więcej informacji od naszych ekspertów.
Rysunek 2.Schemat studzienek płytek mikrostudzienkowych Millicell®, pokazujący port pipetowania, pierścień O-ring i mikrostudzienki.
Czym są płytki Microwell Millicell®?
Płytki 96-dołkowe Millicell® Microwell to skalowalny system hodowli komórkowej 3D, który wykorzystuje szereg mikrodołków do promowania jednorodnego tworzenia pojedynczych organoidów w zastosowaniach o wysokiej przepustowości i badaniach przesiewowych. Ponieważ każda studzienka na płytce zawiera 55-121 mikrostudzienek, tworzenie organoidów i sferoidów może być skalowane w tysiącach. Płytki Millicell® Microwell są również zgodne ze standardowym formatem płytek SBS, aby dopasować się do zautomatyzowanych przepływów pracy.
Płytki Millicell® Microwell zawierają unikalne, nisko przyczepne mikrostudzienki na bazie hydrożelu PEG, dzięki czemu nie jest wymagana stała macierz zewnątrzkomórkowa. Roztwór PEG jest biokompatybilny, hydrofobowy i oparty na wodzie, dzięki czemu umożliwia obrazowanie bez dyfrakcji i skuteczną agregację komórek w mikrotkanki w warunkach podobnych do zawiesiny na dnie mikrowgłębień. Technologia ta prowadzi do tworzenia pojedynczych organoidów w każdej mikrostudzience. Mikrostudzienki mają ekstremalny współczynnik kształtu 1:1,2, dzięki czemu organoidy pozostają w obrębie poszczególnych mikrostudzienek. Dzięki naszemu protokół do wysiewu komórek przy użyciu płytek Millicell® Microwell, pokazujemy, jak wysiewać komórki bez naruszania hydrożelowych mikrostudzienek.
Sferoidy i organoidy generowane w płytkach Millicell® Microwell tworzą się w jednej płaszczyźnie ogniskowej, co standaryzuje aplikacje obrazowania o wysokiej przepustowości.Co ważne, aby uniknąć zakłócania organoidów w mikrostudzienkach, płytki Millicell® Microwell zawierają niezależny port do pipetowania w celu bezpiecznej wymiany mediów i obsługi płynów.
Wybór 96-dołkowej płytki Millicell® Microwell
Oferujemy 96-dołkowe płytki Millicell® Microwell w wielu formatach z kilkoma różnymi średnicami mikrodołków. Te różne średnice mogą pomóc użytkownikom dostosować się do różnych rozmiarów, jakie mogą osiągnąć organoidy. Na przykład organoidy, które rozwijają się z małej liczby komórek lub przez krótki czas, mogą skorzystać z mniejszej średnicy mikrostudzienek i większej gęstości mikrostudzienek na obszar, ponieważ doprowadziłoby to do większej liczby punktów danych na studzienkę. Organoidy, które wymagają długiego czasu dojrzewania i powiększają się, lepiej hodować w mikrostudzienkach o większej średnicy.
Nasza kolekcja 96-dołkowych płytek mikrostudzienkowych Millicell® obejmuje: |
---|
Rysunek 3.Schemat liczby mikrostudzienek na średnicę w płytkach z mikrostudzienkami Millicell®.
Zastosowania płytek mikrostudzienkowych Millicell®
Promocyjne modele do badań nad rakiem, spersonalizowaną medycyną i opracowywaniem leków, tradycyjna hodowla organoidów często wymaga zewnętrznej, zestalonej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), która nie zawsze jest powtarzalna. Płytki Millicell® Microwell zawierają hydrożel PEG w mikrostudzienkach, promując niezawodne, jednorodne wytwarzanie organoidów w jednej płaszczyźnie ogniskowej oraz usprawniając tworzenie i analizę organoidów. Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu płytek Millicell® Microwell? Zapoznaj się z naszymi najnowszymi artykułami technicznymi przedstawiającymi tylko niektóre z wielu zastosowań, do których płytki te są idealne.
Powiązane treści techniczne
- Płytki Millicell® Microwell ułatwiają testy zabijania komórek T, oceniając zdolność zabijania w sferoidach nowotworowych do spersonalizowanych testów.
- Płytki Millicell® Microwell umożliwiają przeprowadzanie wysokowydajnych testów z organoidami, ściśle modelując właściwości bariery krew-mózg in vivo.
- Dowiedz się, jak używać płytek mikrostudzienek Millicell® do generowania mysich organoidów raka jelita grubego i jelita grubego oraz opracowywania wysokowydajnych fenotypowych badań przesiewowych nad rozwojem leków.
Rysunek 4.Obrazy Brightfield mysich organoidów jelitowych w A) godzinie 1, B) 2 dni, C) 3 dni i D) 4 dni po wysianiu na płytkach Millicell® Microwell.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PŁYTEK Millicell® PŁYTKI MICROWELL
Masz pytania dotyczące stosowania płytek Millicell® Microwell? Chcesz wiedzieć, jak wykonać barwienie immunologiczne lub cyrosekcję bezpośrednio na płytce? Nasz zespół naukowców odpowiedział na najczęściej zadawane pytania dotyczące płytek Millicell® Microwell i sposobu ich wykorzystania w hodowlach komórkowych 3D.
Wyświetl nasze najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące płytek mikrostudzienkowych Millicell®