Merck
ワクチンの製造:製造工程開発と専門知識
ワクチン開発・製造サービス
ワクチンは病原体や感染症に対する最も費用対効果の高い医学的対策で、毎年数え切れないほど多くの人々の命を救い、生活の質を改善しています。しかし、世界的な需要の高まりがワクチン製造にさまざまな課題をもたらしています。新たな病原体の出現やパンデミックのたびに必要となるワクチンの種類や製造法が増え、有効性、安全性、経済性を改善する堅牢な製造工程の確立が妨げられています。 
製造の観点から、迅速なワクチン生産とパフォーマンスゴールの達成には多くの要素が絡んでいます。例えば、予測可能なスケールアップ、上流工程の生産性の最適化、不純物の確実な除去、下流工程の収率の最大化、医療機関に届くまでのスピード、患者の安全性、法令遵守などが挙げられます。工程の改善は下記のようなワクチン開発プラットフォーム全体の成功に繋がりますが、画期的な技術と高度な応用ノウハウが必要です。 
ワクチン製造プラットフォーム
x
ウイルス型ワクチン
弱毒化ウイルス型ワクチンの製造プロセスは複雑で、複数の工程で構成されており、弱毒化ウイルスの感染可能性が必ず維持されなければなりません。
詳細はこちら
x
ウイルス様粒子(VLP)ワクチン
VLPの製造では、ウイルス殻タンパク質を細胞で発現させます。VLPは、哺乳類細胞、バキュロウイルス/昆虫細胞培養系、微生物発酵、植物などの多種多様な発現系で発現できます。
詳細はこちら
x
ウイルスベクターワクチン
ワクチン用ベクターの製造工程は、かなりの部分がテンプレート化されています。しかし、治療ではさまざまな特性を持つ数種類のウイルスが使用されるため、複数の課題が生じることがあります。
詳細はこちら
x
プラスミドDNAワクチン
pDNAの製造にはいくつかの課題が伴います。微生物培養の生産性が低いため、その産生は容易ではありません。さらに精製工程が複雑な要因として、細菌溶解物は高粘度で、低い分離をもたらすpDNAと同様の特性を持つ不純物を含んでいます。
詳細はこちら
x
mRNAワクチン
mRNAワクチンの開発と製造は比較的シンプルで、スケーラブルであり、迅速に行われます。mRNAは酵素を利用したin vitro合成によって生成され、細胞や宿主由来のタンパク質の除去が不要です。さらに、GMP施設を別の標的タンパク質の製造に切り替えるのも非常に短期間で可能です。
詳細はこちら
タンパク質サブユニットワクチン
タンパク質サブユニットワクチン
タンパク質サブユニットワクチンでは、ウイルスタンパク質の組換え断片を精製したものを抗原として使用して、免疫系を刺激し、防御免疫を誘発します。ウイルスタンパク質断片は感染を引き起こすことができないため、組換えタンパク質ワクチンは、弱毒化ウイルスや不活化ウイルスを使用するより安全であると考えられています。
詳細はこちら
技術資料の検索