Merck
Z3777
Sigma-Aldrich
ZD7288水和物
≥98% (HPLC)
別名:
4-(N-エチル-N-フェニルアミノ)-1,2ジメチル-6-(メチルアミノ)ピリミジニウムクロリド, ICI-D7288, N-エチル-1,6-ジヒドロ-1,2-ジメチル-6-(メチルイミノ)-N-フェニル-4-ピリミジンアミン塩酸塩, ZD 7288
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20N4 · HCl · xH2O
分子量:
292.81 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.CCN(c1ccccc1)C2=CC(=N/C)\N(C)C(C)=N2
InChI
1S/C15H20N4.ClH.H2O/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H;1H2/b16-14+;;
InChI Key
NCEDDDWQLCMZQG-UPONXUSQSA-N
アプリケーション
ZD7288水和物は、
新皮質に対するその作用を研究するために、Ih遮断剤として使用されています。また、光伝達経路の過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルへの関与を試験するために、HCNチャネル遮断剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ZD7288は海馬シナプス可塑性を阻害できます。
カチオンチャネルIhの選択的遮断薬です。If電流阻害剤および洞房結節機能調節薬であり、過​分​極​活​性​化​環​状​ヌ​ク​レ​オ​チ​ド​依​存​性​(HCN)チャネルを遮断します。
特徴および利点
この化合物はAstraZeneca社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物は環状ヌクレオチド研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主な環状ヌクレオチド研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの環状ヌクレオチド感受性(CNG)および過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z3777-5MG:
Z3777-VAR:
Z3777-25MG:
Z3777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
ZD7288, a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel blocker, inhibits hippocampal synaptic plasticity
Zhang XX, et al.
Neural Regeneration Research, 11(5), 779-779 (2016)
The anticonvulsant lamotrigine enhances Ih in layer 2/3 neocortical pyramidal neurons of patients with pharmacoresistant epilepsy
Lehnhoff J, et al.
Neuropharmacology, 144, 58-69 (2019)
Marcin Siwiec et al.
Neuropharmacology, 177, 108248-108248 (2020-08-01)
Accumulating evidence suggests a widespread role of serotonin 5-HT7 receptors (5-HT7Rs) in the physiology of cognitive and affective processing. However, we still lack insights into 5-HT7R electrophysiology. Studies analyzing the 5-HT7R-mediated changes in CA1 pyramidal neuron activity revealed that 5-HT7R
Yingchao Xue et al.
Stem cells translational medicine, 8(2), 112-123 (2018-11-06)
Proneural transcription factors (TFs) drive highly efficient differentiation of pluripotent stem cells to lineage-specific neurons. However, current strategies mainly rely on genome-integrating viruses. Here, we used synthetic mRNAs coding two proneural TFs (Atoh1 and Ngn2) to differentiate induced pluripotent stem
Barbara Beiderbeck et al.
Nature communications, 9(1), 1771-1771 (2018-05-04)
The integration of excitatory and inhibitory synaptic inputs is fundamental to neuronal processing. In the mammalian auditory brainstem, neurons compare excitatory and inhibitory inputs from the ipsilateral and contralateral ear, respectively, for sound localization. However, the temporal precision and functional