Merck
A5282
Sigma-Aldrich
DL-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸
≥98% (TLC), solid, NMDA receptor antagonist
別名:
5-ホスホノ-DL-ノルバリン, DL-2-アミノ-5-ホスホノ吉草酸, AP-5, APV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12NO5P
CAS番号:
分子量:
197.13
Beilstein:
2446389
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
DL-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸, solid
フォーム
solid
white
溶解性
0.1 M NaOH: 4 mg/mL
H2O: 5.6 mg/mL
organic solvents: insoluble
SMILES記法
NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
InChI Key
VOROEQBFPPIACJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DL-2-アミノ-5-ホスホノペンタン酸は以下の用途に用いられています:
  • N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)を介したシナプスの不活化に
  • ニューロンネットワークにおける電気活性阻害のために増殖培地に使用
  • N-メチル-D-アスパラギン酸受容体(NMDA受容体)またはα-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソオキサゾールプロピオン酸受容体(AMPAR)を介した電流の単離に使用
  • 複式蒸留水で使用し、自身のNMDA拮抗作用とプリオンタンパク質(PrPC)との比較に
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬であり、NMDAレセプタ-の強力かつ選択的なアンタゴニストです。
注意
吸湿性です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5282-VAR:
A5282-100MG:
A5282-25MG:
A5282-BULK:
A5282-10MG:
A5282-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineered neuronal circuits shaped and interfaced with carbon nanotube microelectrode arrays
Shein M, et al.
Biomedical Microdevices, 11(2), 495-501 (2009)
Activation of NR2A-containing NMDA receptors is not obligatory for NMDA receptor-dependent long-term potentiation
Weitlauf C, et al.
The Journal of Neuroscience, 25(37), 8386-8390 (2005)
Ryota Kobayashi et al.
Frontiers in computational neuroscience, 3, 9-9 (2009-08-12)
Information is transmitted in the brain through various kinds of neurons that respond differently to the same signal. Full characteristics including cognitive functions of the brain should ultimately be comprehended by building simulators capable of precisely mirroring spike responses of
Maria José Diógenes et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(34), 11750-11762 (2012-08-24)
Parkinson's disease (PD) is the most common representative of a group of disorders known as synucleinopathies, in which misfolding and aggregation of α-synuclein (a-syn) in various brain regions is the major pathological hallmark. Indeed, the motor symptoms in PD are
Marijn van Wingerden et al.
Neuron, 76(4), 813-825 (2012-11-28)
Neural activity in orbitofrontal cortex has been linked to flexible representations of stimulus-outcome associations. Such value representations are known to emerge with learning, but the neural mechanisms supporting this phenomenon are not well understood. Here, we provide evidence for a