Merck
N183
Sigma-Aldrich
NBQX 二ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC), lyophilized powder, neuroprotective AMPA/kainate glutamate receptor antagonist
別名:
1,2,3,4-テトラヒドロ-6-ニトロ-2,3-ジオキソ-ベンゾ[f]キノキサリン-7-スルホンアミド 二ナトリウム塩 水和物, FG 9202 二ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6N4Na2O6S · xH2O
CAS番号:
分子量:
380.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
NBQX 二ナトリウム塩 水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
保管条件
desiccated
, brown to dark red-brown
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c1c(cc3nc([O-])c([O-])nc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N4O6S.2Na.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
LQSCHRKYVVVUFA-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
NBQX二ナトリウム塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • N-メチル-D-アスパラギン酸受容体(NMDAR)動態研究
  • 培養ニューロンの電気生理学的研究のためのα-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾールプロピオン酸(AMPA)受容体アンタゴニストとして
  • NMDA受容体(EPSCNMDAR)が媒介する興奮性シナプス後電流(EPSC)における電流/電圧(I/V)の関係性と電流応答比(Rectification Index)実験のための細胞外溶液に
生物化学的/生理学的作用
NBQX二ナトリウム塩は、神経保護作用を有するAMPA/カイニン酸型グルタミン酸レセプターのアンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGlutamate Receptors (Ion Channel Family)[グルタミン酸受容体(イオンチャネル・ファミリー)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。神経科学で取り上げられる製品をもっとお探しになりたい方はここをクリック。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N183-25MG:
N183-IP:
N183-VAR:
N183-100MG:
N183-BULK:
N183-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Predicting the functional states of human iPSC-derived neurons with single-cell RNA-seq and electrophysiology
Bardy C, et al.
Molecular Psychiatry, 21(11), 1573-1573 (2016)
Cross-modal reinstatement of thalamocortical plasticity accelerates ocular dominance plasticity in adult mice
Rodriguez G, et al.
Cell Reports, 24(13), 3433-3440 (2018)
The C-terminal tails of endogenous GluA1 and GluA2 differentially contribute to hippocampal synaptic plasticity and learning
Zhou Z, et al.
Nature Neuroscience, 21(1), 50-50 (2018)
Sandra Jurado et al.
Neuron, 77(3), 542-558 (2013-02-12)
Membrane fusion during exocytosis is mediated by assemblies of SNARE (soluble NSF-attachment protein receptor) and SM (Sec1/Munc18-like) proteins. The SNARE/SM proteins involved in vesicle fusion during neurotransmitter release are well understood, whereas little is known about the protein machinery that
Amy M Pooler et al.
EMBO reports, 14(4), 389-394 (2013-02-16)
Propagation of tau pathology is linked with progressive neurodegeneration, but the mechanism underlying trans-synaptic spread of tau is unknown. We show that stimulation of neuronal activity, or AMPA receptor activation, induces tau release from healthy, mature cortical neurons. Notably, phosphorylation