Merck
746274
Sigma-Aldrich
Vinblastine-13C2,d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
別名:
13C,d Labeled Vinblastine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C44D3H55N4O9
分子量:
815.98
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@]1(CC)C[C@H]2C[N@](C1)CCC3=C([C@H](C(OC)=O)C2C4=C(OC)C=C(N(C)C5[C@@]67[C@]8([H])[C@](C=CCN8CC7)(CC)[C@@H](O[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])=O)[C@@]5(C(OC)=O)O)C6=C4)NC9=CC=CC=C93
InChI
1S/C46H58N4O9/c1-8-43(54)23-27-24-49(25-43)19-15-29-28-13-10-11-14-32(28)47-37(29)36(38(52)57-6)35(27)30-21-31-33(22-34(30)56-5)48(4)40-45(31)17-20-50-18-12-16-44(9-2,39(45)50)41(59-26(3)51)46(40,55)42(53)58-7/h10-14,16,21-22,27,35-36,39-41,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-25H2,1-7H3/t27?,35?,36-,39+,40?,41-,43?,44-,45-,46+/m1/s1/i3+1D3,26+1
InChI Key
KPPBSXVQPGVPRR-JDAPZIMESA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)