由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥93%
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](OC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)c5ccccc5)[C@H]3O
InChI
1S/C24H24N5O15P3.C6H15N/c25-21-17-22(27-11-26-21)29(12-28-17)23-19(31)20(16(41-23)10-40-46(36,37)44-47(38,39)43-45(33,34)35)42-24(32)15-8-6-14(7-9-15)18(30)13-4-2-1-3-5-13;1-4-7(5-2)6-3/h1-9,11-12,16,19-20,23,31H,10H2,(H,36,37)(H,38,39)(H2,25,26,27)(H2,33,34,35);4-6H2,1-3H3/t16-,19-,20-,23-;/m1./s1
InChI Key
HVOVBTNCGADRTH-WBLDMZOZSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6396-25MG:
B6396-5MG:
B6396-VAR:
B6396-PM:
B6396-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)