アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
オーガナイザー
Abbott
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Clc1cccc(c1Cl)-c2nnnn2Cc3cccnc3
InChI
1S/C13H9Cl2N5.ClH.H2O/c14-11-5-1-4-10(12(11)15)13-17-18-19-20(13)8-9-3-2-6-16-7-9;;/h1-7H,8H2;1H;1H2
InChI Key
ZHFJJBAKSROKNO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9736-BULK:
A9736-VAR:
A9736-IP:
A9736-25MG:
A9736-5MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.