Merck
G0639
Sigma-Aldrich
グリベンクラミド
≥99% (HPLC)
別名:
5-クロロ-N-[4-(シクロヘキシルウレイドスルホニル)フェネチル]-2-メトキシベンズアミド, N-p-[2-(5-クロロ-2-メトキシベンズアミド)エチル]ベンゼンスルホニル-N′-シクロヘキシル尿素, グリブリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28ClN3O5S
CAS番号:
分子量:
494.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
溶解性
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: soluble
H2O: insoluble
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChI Key
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グリベンクラミドは、以下の用途で使用されてきました:
  • ストレプトゾトシン糖尿病マウスにおけるクロレラの血糖降下作用を調べるためのポジティブコントロールの経口血糖降下剤として
  • 誘発急性低酸素状態のイヌにおけるK+ATPチャネル拮抗薬として
  • 胎児末梢肺上皮(FDLE)細胞における嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)チャネルの阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
ATP感受性K+チャネルを選択的に遮断します。脳、膵臓β細胞、心血管系に高親和性結合部位が存在します。
グリベンクラミドは、2型糖尿病の治療で使用されるスルホニル尿素系抗糖尿病薬です。ベンズアミド部分を持ち、膵β細胞を刺激してインスリンを産生させ、血糖降下作用をもたらします。高親和性結合部位で脳のATP感受性 K+ チャネルを選択的に遮断し、心血管作用を発揮します。生体内で抗血小板機能を持つため、血栓塞栓性疾患に対する治療薬候補となる可能性があります。 グリベンクラミドは、特に脳卒中の初期段階において、虚血状態の脳へと移動し、神経保護作用を発揮します。
特徴および利点
この化合物はRoche社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物はADME/Tox研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主なADME/Tox研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のChloride Channels(塩素チャネル)およびPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0639-BULK:
G0639-VAR:
G0639-BULK-9:
G0639-VAR-9:
G0639-5G:
G0639-5G-9:
G0639-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hypoglycaemic Effect of Glibenclamide: A Critical Study on the Basis of Creatinine and Lipid Peroxidation Status of Streptozotocin-induced Diabetic Rat
Sreejesh PG, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 79(5), 768-777 (2017)
The effects of levosimendan and glibenclamide on circulatory and metabolic variables in a canine model of acute hypoxia
Schwarte LA, et al.
Intensive Care Medicine, 37(4), 701-710 (2011)
Glybenclamide: an antidiabetic with in vivo antithrombotic activity
Ting HJ and Khasawneh FT
European Journal of Pharmacology, 649(1-3), 249-254 (2010)
ATP-dependent potassium channel blockade strengthens microglial neuroprotection after hypoxia-ischemia in rats
Ortega FJ, et al.
Experimental neurology, 235(1), 282-296 (2012)
Potential hypoglycemic effects of Chlorella in streptozotocin-induced diabetic mice
Jong-Yuh C and Mei-Fen S
Life Sciences, 77(9), 980-990 (2005)