Merck
R9028
Sigma-Aldrich
レパグリニド
≥98% (HPLC), solid
別名:
(S)-(+)-2-エトキシ-4-[N-[1-(2-ピペリジノフェニル)-3-メチル-1-ブチル]アミノカルボニルメチル]安息香酸, ノボノルム, プランジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36N2O4
CAS番号:
分子量:
452.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white
mp
129-130.2 °C
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Novo Nordisk
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChI Key
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レパグリニドはメグリチニドクラスに属し、グリベンクラミドとは異なり、A部位の代わりにかさ高いB部位基を持っています。
アプリケーション
レパグリニドは、乳癌細胞株MDA-MB-231におけるATP感受性カリウムチャネル(KATP)阻害剤として使用されています。また、クリオEM構造解析を用いてその相互作用を研究するためのKATP複合体の調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
レパグリニドは強力な短時間作用型インスリン分泌促進薬であり、膵臓ベータ細胞の細胞膜のATP感受性カリウム(KATP)チャネルを閉じることにより作用します。
レパグリニドは強力な短時間作用型インスリン分泌促進薬であり、膵臓ベータ細胞の細胞膜のATP感受性カリウム(KATP)チャネルを閉じることにより作用します。2型糖尿病の治療のために開発されたスルホニル尿素と構造的に無関係なインスリン分泌促進薬の新しい分類を表します。
レパグリニド(RPG)は、その即効性の効果により、低血糖を防止します。RPGによりKATPが阻害されると、膵臓β細胞の脱分極が引き起こされ、電位依存性カルシウムチャネルが活性化されて、インスリン放出が引き起こされます。レパグリニドはカルセインの通過を促進し、ギャップ結合による細胞間伝達(GJIC)を改善します。構造的に、RPGは膜貫通束のABC輸送体(トランスポーター)スルホニル尿素受容体1(SUR1)に結合します。
特徴および利点
この化合物はNovo Nordiskによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R9028-250MG:
R9028-VAR:
R9028-50MG:
R9028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deaths in trials should always be reported.
Jeppe Schroll
BMJ (Clinical research ed.), 347, f4219-f4219 (2013-07-06)
Carlos del Pozo-Fernández et al.
Nefrologia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola Nefrologia, 32(3), 367-373 (2012-05-18)
In this paper we analyse the discrepancies that exist in the widespread prescription of metformin in patients with type 2 diabetes and the lack of guidelines concerning its prescription in the different stages of renal failure. This cross-sectional study includes
Rania N El-Shaheny
Journal of fluorescence, 22(6), 1587-1594 (2012-07-04)
A simple and highly sensitive spectrofluorimetric method was developed and validated for determination of the antidiabetic agent repaglinide (RG) in tablets. The proposed method is based on measurement of the native fluorescence of RG in 0.1 M H(2)SO(4)/methanol medium at
Carolina Säll et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(7), 1279-1289 (2012-03-28)
Repaglinide is presently recommended by the U.S. Food and Drug Administration as a clinical CYP2C8 probe, yet current in vitro and clinical data are inconsistent concerning the role of this enzyme in repaglinide elimination. The aim of the current study
Severe thrombocytopenia due to repaglinide in a patient with type 2 diabetes.
Hisayuki Katsuyama et al.
Diabetes care, 36(3), e36-e36 (2013-02-23)
資料
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.