安全性情報
SML1264
Sigma-Aldrich
ロスバスタチンカルシウム
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-7-[4-(4-フルオロフェニル)-6-イソプロピル-2-[メチル(メチルスルホニル)アミノ]ピリミジン-5-イル]-(3R,5S)-3,5-ジヒドロキシヘプト-6-エン酸、カルシウム塩(2:1), ロスバスタチンヘミカルシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27FN3O6S · 0.5 Ca
CAS番号:
分子量:
500.57
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +12 to +18°, c = 1 in methanol: water (1:1)
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca+2].Fc3ccc(cc3)c4nc(nc(c4\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C.Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
InChI Key
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
関連するカテゴリー
詳細
ロスバスタチンカルシウム(ROS)の分子量は1001.14です。ROSは「スタチン」グループのメンバーであり、3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル補酵素A(HMG-CoA)レダクターゼ阻害剤です。
アプリケーション
ロスバスタチンカルシウムは、HeLa細胞のコレステロールおよびHMGCRレベルに対するSIM、ロスバスタチンまたはPRAによる治療の効果を判定し、グルコース恒常性に対するスタチンのin vivo効果を評価するために使用されています
生物化学的/生理学的作用
ロスバスタチンカルシウムはHMG-CoAレダクターゼ阻害剤です。
ロスバスタチンカルシウムは、コレステロール生合成の律速段階であるHMG-CoAからメバロン酸への変換を触媒する酵素であるヒドロキシメチルグルタリル-コエンザイムA(HMG-CoA)レダクターゼの競合的阻害剤です。ロスバスタチンカルシウムは抗高脂血症剤であり、血漿コレステロール値を低下させ、心血管疾患を予防するために使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1264-BULK:
SML1264-10MG:
SML1264-50MG:
SML1264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytical Methods for the Determination of Rosuvastatin in Pharmaceutical Formulations and Biological Fluids: A Critical Review.
Angelo ML, et al.
Critical Reviews in Analytical Chemistry, 48(4), 317-329 (2018)
Chronic HMGCR/HMG-CoA reductase inhibitor treatment contributes to dysglycemia by upregulating hepatic gluconeogenesis through autophagy induction.
Wang HJ, et al.
Autophagy, 11(11), 2089-2101 (2015)
HPLC methods for recently approved pharmaceuticals (2005)
Colin H Beckwitt et al.
British journal of cancer, 119(9), 1094-1105 (2018-11-08)
Metastasis in breast cancer foreshadows mortality, as clinically evident disease is aggressive and generally chemoresistant. Disseminated breast cancer cells often enter a period of dormancy for years to decades before they emerge as detectable cancers. Harboring of these dormant cells
Patrícia M R Pereira et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(23), 6215-6229 (2020-10-02)
Statins are cholesterol-depleting drugs used to treat patients with hypercholesterolemia. Preclinically, statins disrupt trafficking of receptors present at the cell membrane. Membrane receptors, defined as tumor biomarkers and therapeutic targets, are often internalized by an endocytic pathway. Indeed, receptor endocytosis