Merck
1600813
USP
レパグリニド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-(+)-2-エトキシ-4-[N-[1-(2-ピペリジノフェニル)-3-メチル-1-ブチル]アミノカルボニルメチル]安息香酸, ノボノルム, プランジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36N2O4
CAS番号:
分子量:
452.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
repaglinide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChI Key
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
レパグリニドは強力な短時間作用型インスリン分泌促進薬であり、膵臓ベータ細胞の細胞膜のATP感受性カリウム(KATP)チャネルを閉じることにより作用します。2型糖尿病の治療のために開発されたスルホニル尿素と構造的に無関係なインスリン分泌促進薬の新しい分類を表します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1600813-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)