Merck
Y0000459
Repaglinide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Ethoxy-4-{2-{{(1R)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl}amino}-2-oxoethyl}benzoic acid, (R)-(-)-Repaglinide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36N2O4
CAS番号:
分子量:
452.59
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
repaglinide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N3(CCCCC3)c1c(cccc1)[C@H](NC(=O)Cc2cc(c(cc2)C(=O)O)OCC)CC(C)C
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m1/s1
InChI Key
FAEKWTJYAYMJKF-HSZRJFAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Repaglinide impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)