certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1600824
APIファミリー
repaglinide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 25 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N2(CCCCC2)c1c(cccc1)[C@@H](N)CC(C)C.N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
InChI Key
YPDMBMNFFPWTOV-NXMISADUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3129-25MG:
試験成績書(COA)