certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1362103
APIファミリー
levofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O.C[C@H]5COc6c(N7CCN(C)CC7)c(F)cc8C(=O)C(=CN5c68)C(O)=O
InChI
1S/2C18H20FN3O4.H2O/c2*1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h2*7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H2/t2*10-;/m00./s1
InChI Key
SUIQUYDRLGGZOL-RCWTXCDDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Levofloxacin Hemihydrate is a third generation fluoroquinolone antibiotic that is known to inhibit the replication of bacterial DNA by interfering in the activity of DNA gyrase (topoisomerase II) and also during bacterial growth and reproduction.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1697-1G-PW:
PHR1697-1G:
試験成績書(COA)