certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1600868
APIファミリー
repaglinide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N3(CCCCC3)c1c(cccc1)[C@H](NC(=O)Cc2cc(c(cc2)C(=O)O)OCC)CC(C)C
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m1/s1
InChI Key
FAEKWTJYAYMJKF-HSZRJFAPSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3131-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)