Merck
L6004
Sigma-Aldrich
リンコマイシン 塩酸塩
≥90% (TLC)
別名:
メチル 6,8-ジデオキシ-6-(1-メチル-4-プロピル-2-ピロリジンカルボキサミド)-1-チオ-D-erythro-α-D-ガラクトオクトピラノシド 塩酸塩, リンコシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34N2O6S · HCl
CAS番号:
分子量:
443.00
Beilstein:
4171650
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
有効性
800-900 units per mg
white to faint yellow
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI Key
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
リンコマイシン塩酸塩は、タンパク質合成の阻害、細菌の抗生物質耐性、およびタンパク質と界面活性剤の結合を調べるために使用される抗生物質です。 これは、Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis(ストレプトマイセス・リンコエンシス変種lincolnensis)により産生されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:リンコマイシンは、23S rRNAのペプチジルトランスフェラーゼループ領域内に架橋を形成することにより、細菌のタンパク質合成を阻害します。†
抗菌スペクトル:塩酸リンコマイシンは、グラム陽性菌に効果的です。
調製ノート
本製品は50 mg/mLで水に溶け、無色透明の溶液が得られます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L6004-VAR-N:
L6004-VAR:
L6004-1MU:
L6004-BULK:
L6004-5MU:
L6004-BULK-N:
L6004-25MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Malke et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 19(1), 91-100 (1981-01-01)
The phenomenon of zonal resistance to lincomycin, which is characteristic of most clinical isolates with lincomycin resistance in Streptococcus pyogenes, has been studied. These strains grow within a defined concentration range of lincomycin (approximately 60 to 200 microgram/ml), or at
Charlotte M M Gommers et al.
Plant physiology, 185(1), 67-76 (2021-02-26)
When germinating in the light, Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) seedlings undergo photomorphogenic development, characterized by short hypocotyls, greening, and expanded cotyledons. Stressed chloroplasts emit retrograde signals to the nucleus that induce developmental responses and repress photomorphogenesis. The nuclear targets of these
Neelam Keswani et al.
Journal of biochemistry, 148(1), 71-84 (2010-04-02)
The thermodynamics of interaction of neomycin and lincomycin with bovine serum albumin (BSA) and human serum albumin (HSA) has been studied using isothermal titration calorimetry (ITC), in combination with UV-visible, steady state and time resolved fluorescence spectroscopic measurements. Neomycin is
Ulrich Schreiber et al.
Photosynthesis research, 114(3), 165-177 (2013-02-15)
A new type of multi-color PAM chlorophyll fluorometer (Schreiber et al. 2012) was applied for measurements of photodamage to photosystem II (PS II) in optically thin suspensions of Chlorella (200 μg Chl l(-1)) in the presence of 1 mM lincomycin.
Isaac M Hagenbuch et al.
Water research, 46(16), 5028-5036 (2012-07-24)
The role that antibiotics and other "emerging contaminants" play in shaping environmental microbial communities is of growing interest. The use of the prokaryotic metabolic inhibitors tylosin (T), lincomycin (L), and ciprofloxacin (C) in livestock and humans is both global and
資料
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.