Merck
B0125
Sigma-Aldrich
バシトラシン
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
別名:
Altracin, Bacitracin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H103N17O16S
CAS番号:
分子量:
1422.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Bacillus licheniformis
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥65 IU/mg
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N1[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C3CSC(=N3)C(N)C(C)CC)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](CCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C1=O
InChI
1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-/m0/s1
InChI Key
CLKOFPXJLQSYAH-RNHDWVCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
ペプチドグリカン架橋およびイソプレニル代謝のレベルで細菌細胞壁合成の破壊を研究するために、バシトラシンが使用されています。
生物化学的/生理学的作用
バシトラシンは、ペプチド抗生物質です。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌。
作用機序:ピロリン酸脂質の脱リン酸化を阻害することにより、細菌の細胞壁合成を阻害します。
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0125-1250KU:
B0125-250KU:
B0125-50KU-PW:
B0125-1250MU:
B0125-BULK:
B0125-1250KU-PW:
B0125-1.25MU:
B0125-250KU-PW:
B0125-VAR:
B0125-50KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tansol Park et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1189-1189 (2017-07-14)
Axenic cultures of free-living aerobic ciliates, such as
Xavier d'Anglemont de Tassigny et al.
Endocrinology, 149(8), 3926-3932 (2008-05-03)
The G protein-coupled receptor GPR54, and its peptide ligand kisspeptin (Kp), are crucial for the induction and maintenance of mammalian reproductive function. GPR54 is expressed by GnRH neurons and is directly activated by Kp to stimulate GnRH release. We hypothesized
Hiromasa Tsuda et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(12), 3756-3764 (2002-11-19)
Streptococcus mutans is resistant to bacitracin, which is a peptide antibiotic produced by certain species of Bacillus. The purpose of this study was to clarify the bacitracin resistance mechanism of S. mutans. We cloned and sequenced two S. mutans loci
Kazuhiko Nakano et al.
Nature communications, 2, 485-485 (2011-09-29)
Although several risk factors for stroke have been identified, one-third remain unexplained. Here we show that infection with Streptococcus mutans expressing collagen-binding protein (CBP) is a potential risk factor for haemorrhagic stroke. Infection with serotype k S. mutans, but not
Pallavi Mandal et al.
The Lancet. Respiratory medicine, 2(6), 455-463 (2014-04-11)
Bronchiectasis is characterised by chronic cough, sputum production, and recurrent chest infections. Pathogenesis is poorly understood, but excess neutrophilic airway inflammation is seen. Accumulating evidence suggests that statins have pleiotropic effects; therefore, these drugs could be a potential anti-inflammatory treatment
資料
Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics