Merck
11702
Sigma-Aldrich
バシトラシン
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
別名:
Altracin, Bacitracin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H103N17O16S
CAS番号:
分子量:
1422.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Bacillus licheniformis
品質水準
形状
powder
比活性
≥65 IU/mg
white to pale buff
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N1[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C3CSC(=N3)C(N)C(C)CC)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](CCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C1=O
InChI
1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-/m0/s1
InChI Key
CLKOFPXJLQSYAH-RNHDWVCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
ペプチドグリカン生合成およびイソプレニル代謝のレベルで細菌細胞壁合成の破壊を研究するために、バシトラシンが使用されています。ステロールとスクアレンの生合成の研究にも使用されます。
バシトラシンは以下に使用されます:
  • プロテアーゼ阻害剤として
  • 比較対照抗生物質として
  • サイズ排除クロマトグラフィーにおける較正
生物化学的/生理学的作用
バシトラシンは、腸内のバンコマイシン耐性Enterococcus faeciumを減少させることが示されています。
バシトラシンは、ペプチド抗生物質です。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌。
作用機序:ピロリン酸脂質の脱リン酸化を阻害することにより、細菌の細胞壁合成を阻害します。
包装
5G、25 G
その他情報
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。感湿性。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11702-25G-PW:
11702-BULK:
11702-5G-PW:
11702-25G:
11702-5G:
11702-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anthony W Kingston et al.
Molecular microbiology, 93(1), 37-49 (2014-05-09)
Heptaprenyl diphosphate (C35 -PP) is an isoprenoid intermediate in the synthesis of both menaquinone and the sesquarterpenoids. We demonstrate that inactivation of ytpB, encoding a C35 -PP utilizing enzyme required for sesquarterpenoid synthesis, leads to an increased sensitivity to bacitracin
Ashwantha Kumar Enjapoori et al.
Genome biology and evolution, 6(10), 2754-2773 (2014-09-24)
Monotremes (platypus and echidna) are the descendants of the oldest ancestor of all extant mammals distinguished from other mammals by mode of reproduction. Monotremes lay eggs following a short gestation period and after an even briefer incubation period, altricial hatchlings
Oral Bacitracin: A Consideration for Suppression of Intestinal Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) and for VRE Bacteremia From an Apparent Gastrointestinal Tract Source.
Truc T Tran et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 60(11), 1726-1728 (2015-02-24)
Hiromasa Tsuda et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(12), 3756-3764 (2002-11-19)
Streptococcus mutans is resistant to bacitracin, which is a peptide antibiotic produced by certain species of Bacillus. The purpose of this study was to clarify the bacitracin resistance mechanism of S. mutans. We cloned and sequenced two S. mutans loci
Kazuhiko Nakano et al.
Nature communications, 2, 485-485 (2011-09-29)
Although several risk factors for stroke have been identified, one-third remain unexplained. Here we show that infection with Streptococcus mutans expressing collagen-binding protein (CBP) is a potential risk factor for haemorrhagic stroke. Infection with serotype k S. mutans, but not
資料
Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics