Merck
T3397
Sigma-Aldrich
タイロシン 溶液
solution, suitable for cell culture, BioReagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
タイロシン 溶液, 8 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
濃度
8 mg/mL in 0.9% NaCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
colorless to yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(C)=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
ICVKYYINQHWDLM-KBEWXLTPSA-N
詳細
タイロシンは、16員ラクトン環で構成されるマクロライド系抗生物質です。この溶液は1 mL/Lで使用することを推奨します。
化学構造:マクロライド
アプリケーション
タイロシン溶液は、E. coli(大腸菌)およびS. aureus(黄色ブドウ球菌)単離株の抗生物質感受性最小阻止濃度(MIC)における抗菌剤として使用されています。また、自己不活性化レンチウイルス産生および皮膚線維芽細胞培養のためのダルベッコ改変イーグル(DMEM)培地の成分としても使用されています。′′
生物化学的/生理学的作用
タイロシンは、大きなサブユニット50Sに結合することにより、細菌のタンパク質合成を阻害します。グラム陽性菌やマイコプラズマに対して効果があり、動物用医薬品に使用されています。ウシの移植部位膿瘍の予防や、Mycoplasma gallisepticumおよびMycoplasma meleagridisの感染症の研究に使用されています。
包装
20ML
調製ノート
この製品は、0.9%塩化ナトリウム中に8mg/mlのチロシンを含むよう調整されていました。
保管および安定性
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。一度開封した容器は入念に再密封し、内容物が漏れないよう直立させて保管してください。
その他情報
容器は、乾燥した換気の良い場所にしっかり密閉して保管してください。開封した容器は、必ずしっかりと再密閉し、漏れないように立てて保管します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
T3397-VAR:
T3397-20ML:
T3397-20ML-PW:
T3397-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Frizzled 1 and Wnt1 as new potential therapeutic targets in the traumatically injured spinal cord
Gonzalez P, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 80, 1-32 (2020)
Cytosolic, but not matrix, calcium is essential for adjustment of mitochondrial pyruvate supply
Szibor M, et al.
Test, 295(14), 4383-4397 (2020)
Bei Liu et al.
Journal of hazardous materials, 325, 129-135 (2016-12-09)
In order to be more practical on evaluating the response of soil microbial communities to Cu contamination, we compared the microbial activity and selection for the microbial tolerance after a high level Cu exposure in single and corresponding repeated addition.
Tools for characterizing bacterial protein synthesis inhibitors
Orelle C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 57(12), 5994-6004 (2013)
Ming Xue et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(1), 203-222 (2019-12-06)
This study examines an improved and simplified method for solid-phase extraction (SPE), which offers rapid and accurate determination and identification of 44 pharmaceutically active compounds using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) and tandem mass spectrometry (MS/MS). The common active compounds include