Merck
T6271
Sigma-Aldrich
タイロシン 酒石酸塩
powder, suitable for cell culture, BioReagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
タイロシン 酒石酸塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
有効性
≥800 units/mg tylosin
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
off-white to yellow
溶解性
H2O: ≤50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
mycoplasma
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(C)=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
ICVKYYINQHWDLM-KBEWXLTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
タイロシンは、獣医学分野で一般的に使用されるマクロライド系抗生物質です。50Sリボソームでのタンパク質合成、牛の移植部位膿瘍予防、体内動態、並びにMycoplasma gallisepticumおよびMycoplasma melaagridis感染症の研究に使用されます。 細胞培養での使用には、8 mg/Lの濃度を推奨します。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:チロシン酒石酸塩は、50S(L27タンパク質)リボソームに結合することによって細菌タンパク質合成を阻害します。
抗菌スペクトル:この製品は、グラム陽性細菌とマイコプラズマに対して機能します。
構成
本製品は、チロシンA、B、C、D酒石酸塩の混合物です。
注意
保存溶液は濾過滅菌して2~8℃で保存する必要があります。37℃で3日間安定です。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6271-10G:
T6271-VAR:
T6271-BULK:
T6271-25G:
T6271-5G:
T6271-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mingfu Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(23), 14658-14663 (2002-11-06)
The macrolide antibiotic tylosin has been used extensively in veterinary medicine and exerts potent antimicrobial activity against Gram-positive bacteria. Tylosin-synthesizing strains of the Gram-positive bacterium Streptomyces fradiae protect themselves from their own product by differential expression of four resistance determinants
N Gyémánt et al.
British journal of cancer, 103(2), 178-185 (2010-06-17)
The multidrug resistance (MDR) proteins are present in a majority of human tumours. Their activity is important to understand the chemotherapeutic failure. A search for MDR-reversing compounds was conducted among various Betti-base derivatives of tylosin. Here, we evaluate the in