Merck
L2774
Sigma-Aldrich
リンコマイシン 塩酸塩
suitable for cell culture, BioReagent
別名:
メチル 6,8-ジデオキシ-6-(1-メチル-4-プロピル-2-ピロリジンカルボキサミド)-1-チオ-D-erythro-α-D-ガラクトオクトピラノシド 塩酸塩, リンコシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34N2O6S · HCl
CAS番号:
分子量:
443.00
Beilstein:
4171650
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
リンコマイシン 塩酸塩, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
有効性
800-900 units per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to yellow-white
溶解性
H2O: 4 mL, clear, colorless to faintly yellow (200 mg + 4 mL H2O)
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI Key
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
塩酸リンコマイシンは、タンパク質合成、細菌の抗生物質耐性、およびタンパク質と界面活性剤の結合の阻害を研究するために使用される抗生物質です。塩酸リンコマイシンは、Streptomyces lincolnensis var. lincolnensisにより産生され、Staphylococcal、StreptococcalおよびBacterioides fragilis感染症の治療に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:リンコマイシンは、23S rRNAのペプチジルトランスフェラーゼループ領域内に架橋を形成することにより、細菌のタンパク質合成を阻害します。†
抗菌スペクトル:塩酸リンコマイシンは、グラム陽性菌に効果的です。
調製ノート
この製品は、水に50 mg/mLで水にやや溶けやすく、無色透明の溶液になります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L2774-1MU:
L2774-BULK:
L2774-VAR:
L2774-5MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongjian Qiu et al.
Nature communications, 10(1), 140-140 (2019-01-13)
Ambient temperature sensing by phytochrome B (PHYB) in Arabidopsis is thought to operate mainly at night. Here we show that PHYB plays an equally critical role in temperature sensing during the daytime. In daytime thermosensing, PHYB signals primarily through the
Ulrich Schreiber et al.
Photosynthesis research, 114(3), 165-177 (2013-02-15)
A new type of multi-color PAM chlorophyll fluorometer (Schreiber et al. 2012) was applied for measurements of photodamage to photosystem II (PS II) in optically thin suspensions of Chlorella (200 μg Chl l(-1)) in the presence of 1 mM lincomycin.
Isaac M Hagenbuch et al.
Water research, 46(16), 5028-5036 (2012-07-24)
The role that antibiotics and other "emerging contaminants" play in shaping environmental microbial communities is of growing interest. The use of the prokaryotic metabolic inhibitors tylosin (T), lincomycin (L), and ciprofloxacin (C) in livestock and humans is both global and
Steven L Berry et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 193(3), 654-658 (2012-08-16)
The objective of this study was to observe the dynamics of clinical cure and recurrence of the lesions of bovine digital dermatitis for 11 months after treatment with topical lincomycin HCl. The study was a clinical follow-up of 39 active
PanGyi Kim et al.
Chemosphere, 89(1), 10-18 (2012-05-09)
Chronic toxicity of acetaminophen and lincomycin were evaluated using freshwater organisms including two crustaceans (Daphnia magna and Moina macrocopa) and a fish (Oryzias latipes). H295R, a human adrenal cell was also used to understand the effects on steroidogenesis. In 21
資料
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.