安全性情報
01337
Millipore
Mitis Salivarius寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
M-S寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L
crystal violet, 0.0008 g/L
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
sucrose, 50.0 g/L
trypan blue, 0.075 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
アプリケーション
Mitis Salivarius寒天は、混合培養からStreptococci、特に血液寒天培地上でαおよびγ溶血反応を示すStreptococcus mitisStreptococcus salivariusEnterococcus faecalisを単離するのに推奨されます。
調製ノート
蒸留水1000 mLに90 gを懸濁させます。沸騰させて培地を完全に溶かします。分注し、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。50~55°Cに冷却し、1 mLの滅菌1%亜テルル酸カリウム溶液(カタログ番号17774)を加えます。亜テルル酸塩溶液を加えた後は、培地を再加熱しないでください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01337-VAR-F:
01337-500G-F:
01337-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques