認証
according to ISO 10273:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
esculin, 1 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
meat extract, 3 g/L
meat peptone, 5 g/L
ox-bile, 40 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
最終pH
6.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Streptococcus spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
アプリケーション
Swan (1954)、FacklamとMoody (1970)によって定義された腸球菌(血清学グループD)の予備識別用。
胆汁エスクリン寒天培地(BEA)は他とは性質の異なる、選択性を持った培地であり、主として微生物がエスクリンを加水分解する能力を基準としてグループDのストレプトコッカスと腸球菌を検知する目的で使用されます。BEAはオキシゴール(胆汁塩、最初の選択性を持つ成分)とアジド(2番目の選択性成分)を含み、前者はグラム陽性微生物の増殖を阻害し、後者はグラム陰性微生物の増殖を阻害します。BEAは栄養素としてクエン酸第二鉄とエスクリンを含み、エスクリンは差別化のための成分であると同時に蛍光性化合物ですから、加水分解によって蛍光発光能を失います。BEAは胆汁エスクリン試験で使用されます:この試験はエスクリンが加水分解されてエスクレチン(6, 7-ジヒドロキシ-クマリン)が生成し、グルコースが微生物分解されて酵素エスクリンを生成する現象を利用しています。
調製ノート
蒸留水1 Lに64.5 gを溶解させます。絶えずかき混ぜながら沸騰させます。この培地はオートクレーブ滅菌しないでください。45~50°Cまで冷やしてください。穏やかに混ぜ、滅菌ペトリ皿に分注します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
48300-VAR-F:
48300-BULK-F:
48300-500G-F:
48300-100G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bile Esculin Test- Principle, Procedure, Result Interpretation and Limitation. Microbiology notes. Pratiksha Pokhrel September 1, 2015 Bile Esculin Test- Principle, Procedure, Result Interpretation and Limitation2015-10-16T17:40:41+00:00 Bacteriology, Biochemical Test, Diagnosis, Laboratory.
Science (2015)
Use of bile-esculin agar for rapid differentiation of Enterobacteriaceae.
Journal of Clinical Microbiology, 1 (5), 440-443 (1975)
Applied microbiology, 20(2), 245-250 (1970-08-01)
Six tests commonly used for the presumptive identification of group D streptococci were evaluated. Strains tested included 282 group D streptococci and 366 non-group D. Ratios of percentages of group D to non-group D strains which gave positive reactions for
The use of a bile-aesculin medium and of Maxted's technique of Lancefield grouping in the identification of enterococci (group D streptococci).
Journal of clinical pathology, 7(2), 160-163 (1954-05-01)