組成
agar, 15 g/L
ammonium citrate, 2 g/L
casein peptone, 10 g/L
ferrous sulfate, 0.034 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.575 g/L
manganous sulfate, 0.12 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 6 g/L
sodium acetate, 15 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Bifidobacterium spp.
selective for Lactobacillus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
その他情報
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83920-VAR:
83920-100G:
83920-BULK:
83920-500G:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)