Merck
70188
Millipore
バイオレットレッド胆汁寒天
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
VRBL-寒天, VRB寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 4832:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12.0 g/L
bile salts, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10.0 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
アプリケーション
水のほか、牛乳その他の乳製品に存在する大腸菌型微生物、特に大腸菌群の検出および計数に用いる選択培地です。
調製ノート
蒸留水1 Lに38.5 gを懸濁させ、5分間浸漬します。沸騰させ、プレートかチューブに分注します。121°C、15分間の滅菌は任意ですが、培地を調製当日に使用する場合には滅菌が必要です。但し、滅菌により培地が濁る場合があります。無滅菌法により、損傷した微生物の回収が改善されます。
その他情報
米国公衆衛生協会(APHA)の推奨;大腸菌群に関する研究
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70188-2.5KG:
70188-500G:
70188-100G:
70188-VAR:
70188-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G. Suhren
Milchwiss., 45, 139-139 (1990)
J.G. Davis
Milk Testing, 131-131 (1951)
F.I.L./I.D.F., Milchwiss., 29, 602-602 (1974)
J. Klose
Susswaren, 14, 778-778 (1968)
Mater H Mahnashi et al.
Journal of ethnopharmacology, 273, 113976-113976 (2021-03-02)
Members of Orchidaceae family has a long history in herbal and Chinese medicines. Members of this family are most commonly famous in the management of inflammation and analgesia in folk medicine. Habenaria digitata, an unexplored specie of Orchidaceae is found