Merck
1618003
USP
スペクチノマイシン 二塩酸塩 五水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
CAS番号:
分子量:
495.35
Beilstein:
5684150
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
spectinomycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12O[C@H](C)CC(=O)[C@]1(O)O[C@]3([H])[C@@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@]3([H])O2
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI Key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Spectinomycin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Spectinomycin for Injectable Suspension
  • Spectinomycin Hydrochloride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1618003-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drug discovery: Leaving no stone unturned.
Katharine Gammon
Nature, 509(7498), S10-S12 (2014-05-03)
Neurodegenerative disease: Searching for the weak spots.
Natasha Bray
Nature reviews. Drug discovery, 13(4), 256-256 (2014-03-25)
Sidharath D Thakur et al.
Sexually transmitted infections, 90(4), 297-302 (2014-02-08)
To investigate the molecular epidemiology of isolates of Neisseria gonorrhoeae from Saskatchewan, Canada, using Neisseria gonorrhoeae multi antigen sequence typing (NG-MAST), and to assess associations between antimicrobial susceptibility (AMS) and specific strain types (STs). 320 consecutive gonococcal isolates, collected between