Merck
C5269
Sigma-Aldrich
クリンダマイシン 塩酸塩
lincosamide antibiotic
別名:
(7S)-7-クロロ-7-デオキシリンコマイシン 塩酸塩, クレオシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33ClN2O5S · HCl
CAS番号:
分子量:
461.44
Beilstein:
4070786
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder or crystals
不純物
≤13%
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
InChI Key
AUODDLQVRAJAJM-XJQDNNTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:マクロライド
アプリケーション
クリンダマイシンは細菌感染症の研究に用いられます、たとえばB群連鎖球菌感染症、細菌耐性および血漿タンパク質結合。
細菌のタンパク質合成の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クリンダマイシンは半合成、リンコサミド系抗生物質でリンコマイシンから調製されます。50Sリボソームサブユニットの23S rRNAコンポーネントの水素結合相互作用により細菌のタンパク質合成を阻害し、ペプチジル-t-RNA複合体の解離を誘発します。グラム陽性球菌に対して抗細菌活性があり、またトキソプラズマに対して抗原虫活性があります。
クリンダマイシン塩酸塩は嫌気性細菌に対して非常に高い効果を示します。
その他情報
リンコサミド系の抗細菌性および抗原虫性抗生物質です。
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C5269-100MG:4548173361840
C5269-10MG:4548173361857
C5269-50MG:4548173361864
C5269-VAR:
C5269-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonja Löfmark et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 58(6), 1160-1167 (2006-10-19)
The aim was to study the long-term consequences of 1 week clindamycin administration regarding selection and persistence of resistance, resistance determinants and diversity of the Bacteroides spp. in the intestinal microflora. A total of 1306 Bacteroides isolates were collected from
Anouk E Muller et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(5), 2175-2181 (2010-02-24)
The study presented here was performed to determine the pharmacokinetics of intravenously administered clindamycin in pregnant women. Seven pregnant women treated with clindamycin were recruited. Maternal blood and arterial and venous umbilical cord blood samples were obtained. Maternal clindamycin concentrations
A Burian et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 66(1), 134-137 (2010-11-04)
although plasma protein binding (PPB) is accepted to be an essential factor in reducing antimicrobial activity, little is known about the underlying mechanisms. One possibility includes impaired penetration of an antimicrobial into bacterial cells in the presence of PPB. As
Michael C Jewett et al.
Molecular systems biology, 9, 678-678 (2013-06-27)
Purely in vitro ribosome synthesis could provide a critical step towards unraveling the systems biology of ribosome biogenesis, constructing minimal cells from defined components, and engineering ribosomes with new functions. Here, as an initial step towards this goal, we report
J Spízek et al.
Applied microbiology and biotechnology, 64(4), 455-464 (2004-02-06)
Lincomycin and clindamycin are lincosamide antibiotics used in clinical practice. Both antibiotics are bacteriostatic and inhibit protein synthesis in sensitive bacteria. They may even be bactericidal at the higher concentrations that can be reached in vivo. Clindamycin is usually more