Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
L5385
Sigma-Aldrich
α-ラクトアルブミン from bovine milk
Type I, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
別名:
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine milk
タイプ
Type I
アッセイ
≥85% (PAGE)
フォーム
lyophilized powder
濃度
≥85 % protein
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
不純物
calcium, tested
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-ラクトアルブミンは、これまでに研究されたすべての牛乳中に検出されている小さな球状の乳清タンパク質です。また、これは乳腺で産生される約14 kDaの金属タンパク質です。
アプリケーション
α-ウシ乳由来ラクトアルブミンは、さまざまな細胞培養の基礎培地に対するサプリメントとして使用されています。ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)のマーカーとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ガラクトシルトランスフェラ-ゼの基質特異性を変化させてラクト-ス生成速度を上昇させます。ガラクトシルトランスフェラ-ゼとα-ラクトアルブミンの複合体はラクト-スシンタ-ゼとして知られています。
ガラクトシルトランスフェラーゼの基質特異性を変化させてラクトース生成速度を上昇させます。ガラクトシルトランスフェラーゼとα-ラクトアルブミンの複合体はラクトースシンターゼとして知られています。Asp87またはAsp88のAlaへの部位特異的突然変異誘発は、強力なカルシウム結合親和性を完全に無効にし、ラクトースシンターゼの刺激を最大速度の3.5%未満に低下させます。
ヒト母乳の主なタンパク質であるα-ラクトアルブミンは、ジスルフィド架橋を形成する8つのシステインを有する単一のポリペプチド鎖で構成されています。α-ラクトアルブミンは、カルシウムなどいくつかの金属イオンに結合します。これら金属イオンは、還元された変性型からの未変性α-ラクトアルブミンの再生に関与すると考えられています。また、α-ラクトアルブミンは、特徴的な亜鉛結合部位を有しており、これはラクトース合成酵素複合体結合に関与すると考えられています。成熟タンパク質は123アミノ酸残基(14 kD)で構成されており、1.7 A°解像度の3次元構造を有し、4つのα-らせんと3本鎖逆平行β-シートを示します。
品質
カルシウムで飽和しています。微量の硫酸アンモニウムおよびリン酸ナトリウムを含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5385-BULK:
L5385-VAR:
L5385-500MG:
L5385-100MG:
L5385-1G:
L5385-PM:
L5385-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Falk Bernsmann et al.
Journal of colloid and interface science, 344(1), 54-60 (2010-01-23)
We recently showed the possibility to build dopamine-melanin films of controlled thickness by successive immersions of a substrate in alkaline solutions of dopamine [F. Bernsmann, A. Ponche, C. Ringwald, J. Hemmerlé, J. Raya, B. Bechinger, J.-C. Voegel, P. Schaaf, V.
Effect of different exogenous fatty acids on the cytosolic triacylglycerol content in bovine mammary cells
Vargas-Bello-Perez E, et al.
Animal Nutrition, 5(2), 202-208 (2019)
Identification of Mannose-Binding Protein from Milkfish (Chanos chanos F.) Serum
Argayosa AM, et al.
Journal of Mathematics, 6(3) (2019)
M J Kronman et al.
The Journal of biological chemistry, 256(16), 8582-8587 (1981-08-25)
Removal of the tightly bound Ca2+ ion from bovine alpha-lactalbumin (Hiraoka et al. (1980) Biochem. Biophys. Res. Commun. 95, 1098-1104) produces a pronounced conformational change, as indicated by fluorescence and absorbance changes. These changes closely resemble the changes that occur
Brandye M Smith et al.
Analytical chemistry, 74(14), 3386-3391 (2002-07-26)
Principal component regression (PCR) was applied to a spectral library of proteins in H2O solution acquired by single-pass attenuated total reflectance (ATR) Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. PCR was used to predict the secondary structure content, principally alpha-helical and the