安全性情報
L7880
Sigma-Aldrich
β-ラクトグロブリン A from bovine milk
≥90% (PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine milk
品質水準
アッセイ
≥90% (PAGE)
フォーム
powder
分子量
18,363 Da by calculation
テクニック
HPLC: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... LGB(280838)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リポカリンファミリーのメンバーであるβLgは162個のアミノ酸から成る分子量∼約18,400 Daの小分子タンパク質で、8本鎖βバレル(ストランドA~H)を持ち、その後に三重αヘリックスと二量体形成面の部分を形成する最後のβストランド(ストランドI)が続くことが特徴です。
乳牛のミルクはタンパク質β-ラクトグロブリン(BLG)を含みます。BLGは多数の遺伝的変異体に自然に生じ、最も一般的なウシ変異体はBLG AおよびBLG Bとして知られています。
アプリケーション
β-ラクトグロブリンは、ミルク中のκ-カゼインの遺伝的変異体の等電点電気泳動による同定に使用されました。
βウシ乳由来の-ラクトグロブリンAは、次の用途で使用されています。
  • TriWaveデバイスの校正に用いる校正物として。
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によりウシ乳中のβ-ラクトグロブリンを検出および定量する際の標準物質として。
  • プロテアーゼサンプルの精製および分子量測定に。
生物化学的/生理学的作用
β-ラクトグロブリン(β-lg)には、ヒートセットゲル化特性があります。また、抗ウイルス、抗がん、および低コレステロール血症作用があります。β-Igは、レチノールおよび長鎖脂肪酸と結合できます。脂肪酸の吸収および代謝に関与すると思われます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7880-250MG:
L7880-BULK:
L7880-10MG:
L7880-VAR:
L7880-25MG:
L7880-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Acid Protease Produced by Monilinia fructigena in vitro and in Infected Apple Fruits, and its Possible Role in Pathogenesis
Hislop EC, et al.
Microbiology, 128(4), 799-807 (1982)
Jeremy Pronchik et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(36), 11422-11434 (2008-08-19)
We use time-dependent fluorescence Stokes shift (TDFSS) information to study the fluctuation rates of the lipocalin, beta-lactoglobulin A in the vicinity of an encapsulated coumarin 153 molecule. The system has three unique dielectric environments in which the fluorophore binds. We
Bioactive milk proteins, peptides and lipids and other functional components derived from milk and bovine colostrum
Functional Foods, 471-511 (2011)
Detection and quantification of alphaS1-, alphaS2-, beta-, kappa-casein,alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin and lactoferrin in bovine milk by reverse-phase high-performance liquid chromatography
Maurmayr A, et al.
Agriculturae Conspectus Scientificus, 78(3), 201-205 (2013)
DNA Binding and Phosphorylation Regulate the Core Structure of the NF-kappaB p50 Transcription Factor
Vonderach M, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 30(1), 128-138 (2019)