由来生物
bovine milk
品質水準
アッセイ
≥70% (PAGE)
形状
lyophilized powder
テクニック
isoelectric focusing (IEF): suitable
保管温度
−20°C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... MKCAS(100531419) , MKCASP(105755569)
詳細
アプリケーション
- カゼイン濃度を定量するため、およびHM Mozzarellaが放出するカゼインを加水分解する細胞株の能力を評価するための標準物質として
- リンパ増殖アッセイ用のLPS除去牛乳タンパク質の調製に
- スキムミルク検体中のκ-カゼイン濃度を逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)により定量するための標準物質として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0406-100MG:
C0406-1G:
C0406-BULK:
C0406-250MG:
C0406-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder; β-Casein from bovine milk, BioUltra, ≥98% (PAGE)
プロトコル
-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder; β-Casein from bovine milk, BioUltra, ≥98% (PAGE)