Merck
G5507
Sigma-Aldrich
ガラクトシルトランスフェラーゼ from bovine milk
lyophilized powder
別名:
UDP-ガラクトース:D-グルコース 4-β-ガラクトシルトランスフェラーゼ, ラクトースシンターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
3.0-15.0 units/mg protein (in the presence of adequate α-lactalbumin, without added α-lactalbumin the activity is zero)
組成
Protein, 35-65% modified Warburg-Christian
不純物
≤10 % protein α-lactalbumin
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラクトシルトランスフェラーゼは、ガラクトシルトランスフェラーゼファミリーに属し、N末端領域を介してゴルジ体の膜に固定されています。
アプリケーション
ウシ乳由来のガラクトシルトランスフェラーゼは、次の用途で使用されています。
  • IgG1の高ガラクトシル化バリアントの生成に。
  • コメ根細胞抽出物のβ-1,4-ガラクトシルトランスフェラーゼアッセイに。
  • LacNAcQ11およびLacDiNAcQ11ナノファイバーの修飾に。
ラクト-スシンセタ-ゼ系の触媒成分です。調節タンパク質α-ラクトアルブミンの存在しない条件で、ラクト-スを低速で合成します。また、UDP-ガラクト-スからN-アセチルグルコシミンへとガラクト-スを転移させます。α-ラクトアルブミン, UDP-ガラクト-ス, N-アセチルグルコサミンの定量に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ウシ乳由来のガラクトシルトランスフェラーゼは、触媒作用を発揮するためにMn2+イオンを必要とします。ガラクトシルトランスフェラーゼ濃度の変化は、さまざまな疾患状態に関係するとされています。
ガラクトシルトランスフェラーゼは、オリゴ糖の合成においてガラクトシル分子の転移を触媒します
関連事項
N-アセチルラクトサミンシンセタ-ゼ(EC 2.4.1.38, EC 2.4.1.90)と同一の酵素であると考えられています。
単位の定義
1ユニットは、反応混合物1 mLあたり0.2 mgのα-ラクトアルブミン存在下、pH 8.4、30°C、1分間で、1.0 μmolのガラクトースをUDP-ガラクトースからD-グルコースへと転移させる酵素量です。(α-ラクトアルブミンを添加しない場合、活性はありません)
物理的形状
凍結乾燥品(Trisバッファ-塩, EDTA,(NH4)2SO4を含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5507-PH:
G5507-5UN-PW:
G5507-10UN:
G5507-BULK:
G5507-25UN:
G5507-1UN:
G5507-5UN:
G5507-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and function of beta-1, 4-galactosyltransferase
Qasba PK, et al.
Current Drug Targets, 9(4), 292-309 (2008)
Hierarchical self-assembly and emergent function of densely glycosylated peptide nanofibers
Restuccia A, et al.
Communications Chemistry, 2(1), 53-53 (2019)
In vitro glycoengineering of IgG1 and its effect on Fc receptor binding and ADCC activity
Thomann M, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134949-e0134949 (2015)
A classification of nucleotide-diphospho-sugar glycosyltransferases based on amino acid sequence similarities.
J A Campbell et al.
The Biochemical journal, 326 ( Pt 3), 929-939 (1997-10-23)
A novel short-root gene encodes a glucosamine-6-phosphate acetyltransferase required for maintaining normal root cell shape in rice
Jiang H, et al.
Plant Physiology, 138(1), 232-242 (2005)
資料
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.