おすすめの製品
タイプ
Type I-S
品質水準
形状
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥40 units/mg protein
分子量
25 kDa
精製方法
3× crystallization
溶解性
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... CTRB1(618826)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
調製ノート
アナリシスノート
その他情報
基質
阻害剤
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.