Merck
A7824
Sigma-Aldrich
6-アミノカプロン酸
BioUltra, ≥99%
別名:
ε-アミノカプロン酸, 6-アミノヘキサン酸, EACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)5CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
906872
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
グレード
biotech. grade
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
room temp
SMILES記法
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。活性化血小板へのプラスミノーゲンの結合を阻害することが報告されています。初期の報告では、補体第一成分の活性化を阻害することも示されています。カルボキシペプチダーゼBに結合して不活性化させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
404.6 - 408.2 °F
引火点(℃)
207 - 209 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A7824-25G:
A7824-BULK-9:
A7824-BULK:
A7824-VAR:
A7824-100G:
A7824-1KG:
A7824-VAR-9A7824-V:
A7824-VAR-9:
A7824-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tijana Jovanovic-Talisman et al.
Methods in cell biology, 122, 379-393 (2014-05-27)
In vitro mimics of cellular machines have been recently engineered and utilized to investigate processes within cells. These devices can provide novel insights into biological mechanisms and have the potential to improve biotechnological processes such as separation. In particular, several
Robert A Gaultney et al.
PloS one, 8(9), e75643-e75643 (2013-10-03)
The causative agent of Lyme disease, Borrelia burgdorferi, codes for several known fibronectin-binding proteins. Fibronectin a common the target of diverse bacterial pathogens, and has been shown to be essential in allowing for the development of certain disease states. Another
Weining Bian et al.
Nature protocols, 4(10), 1522-1534 (2009-10-03)
This protocol describes a cell/hydrogel molding method for precise and reproducible biomimetic fabrication of three-dimensional (3D) muscle tissue architectures in vitro. Using a high aspect ratio soft lithography technique, we fabricate polydimethylsiloxane (PDMS) molds containing arrays of mesoscopic posts with
Alastair Khodabukus et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 176(1), 124-136 (2020-04-16)
Traditional serum biomarkers used to assess skeletal muscle damage, such as activity of creatine kinase (CK), lack tissue specificity and sensitivity, hindering early detection of drug-induced myopathies. Recently, a novel four-factor skeletal muscle injury panel (MIP) of biomarkers consisting of
Brian Hutton et al.
BMJ (Clinical research ed.), 345, e5798-e5798 (2012-09-13)
To estimate the relative risks of death, myocardial infarction, stroke, and renal failure or dysfunction between antifibrinolytics and no treatment following the suspension of aprotinin from the market in 2008 for safety reasons and its recent reintroduction in Europe and