Merck
27655
Sigma-Aldrich
コリスチンナトリウムメタンスルホナート
from Bacillus colistinus
別名:
コリマイシンナトリウム メタンスルホン酸塩, ポリミキシン E ナトリウム メタンスルホン酸塩, ポリミキシンEのメタンスルホン酸誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H115N16Na5O28S5
CAS番号:
分子量:
1759.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Bacillus colistinus
フォーム
powder or crystals
強熱残分
~20%
損失
≤5.0% loss on drying
white to off-white
pH
6.5-8.5
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI Key
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
Colistin sodium methanesulfateは、細菌細胞膜を透過化するために、またマンノース耐性赤血球凝集の研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
コリスチンナトリウムメタンスルホン酸は、エンドトキシン結合能を有する環状ポリペプチド抗菌薬です。コリスチンの活性は、疎水領域および親水領域から生じています。′ コリスチンは細胞質膜を可溶化し、これが殺菌作用に寄与します。
作用の様態:グラム陰性菌の細胞膜上の脂質に結合し、細胞壁の構造を破壊します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。
包装
1g、5g
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所に保管してください。乾燥した場所に保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27655-1G:
27655-BULK:
27655-VAR:
27655-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.J. Rogers et al.
Infection (Munich), 14, 79-79 (1986)
Matthew E Falagas et al.
Expert review of anti-infective therapy, 6(5), 593-600 (2008-10-14)
Despite the constantly increasing need for new antimicrobial agents, antibiotic drug discovery and development seem to have greatly decelerated in recent years. Presented with the significant problem of advancing antimicrobial resistance, the global scientific community has attempted to find alternative
Roberto Imberti et al.
Chest, 138(6), 1333-1339 (2010-06-19)
Infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria have caused a resurgence of interest in colistin. To date, information about pharmacokinetics of colistin is very limited in critically ill patients, and no attempts have been made to evaluate its concentration in BAL.
Kavi J Littlewood et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 11(5), 419-426 (2012-06-22)
Various inhaled antibiotics are currently used for treating chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis (CF) patients, however their relative efficacies are unclear. We compared the efficacy of the inhaled antibiotics tobramycin (TIP, TIS-T, TIS-B), colistimethate sodium (colistin) and
Roberto Imberti et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(8), 4416-4421 (2012-06-13)
Intraventricular colistin, administered as colistin methanesulfonate (CMS), is the last resource for the treatment of central nervous system infections caused by panresistant Gram-negative bacteria. The doses and daily regimens vary considerably and are empirically chosen; the cerebrospinal fluid (CSF) pharmacokinetics