Merck
C1511
Sigma-Aldrich
コリスチンナトリウムメタンスルホナート
~11,500 U/mg
別名:
コリマイシンナトリウム メタンスルホン酸塩, ポリミキシン E ナトリウム メタンスルホン酸塩, ポリミキシンEのメタンスルホン酸誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H115N16Na5O28S5
CAS番号:
分子量:
1759.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
比活性
~11,500 U/mg
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI Key
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
コリスチンナトリウムメタンスルホン酸塩は、細菌細胞膜を透過化するために、またマンノース耐性赤血球凝集の研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
コリスチンは陽イオン性多成分リポペプチド抗生物質です。コリスチンはトリペプチド側鎖を持つ環状ヘプタペプチドから成り、脂肪酸によりN末端がアセチル化されます。コリスチンは強力な抗エンドトキシン物質です。 コリスチンは陰イオン性LPS分子と相互作用し、カルシウムイオンおよびマグネシウムイオンを置換します。コリスチンは細胞質膜を可溶化し、細胞質が漏出します。これが殺菌作用に寄与します。
作用の様態:グラム陰性菌の細胞膜上の脂質に結合し、細胞壁の構造を破壊します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。
その他情報
乾燥した十分に換気された暗所で容器を密封しておきます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1511-1MU:
C1511-100MU:
C1511-BULK:
C1511-250KU:
C1511-10MU:
C1511-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sachin Gupta et al.
Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, 13(2), 49-53 (2009-11-03)
One of the greatest achievements of modern medicine is the development of antibiotics against life-threatening infections, but the emergence of multidrug-resistant (MDR) gram negative bacteria has drastically narrowed down the therapeutic options against them. This limitation has led clinicians to
Matthew E Falagas et al.
Expert review of anti-infective therapy, 6(5), 593-600 (2008-10-14)
Despite the constantly increasing need for new antimicrobial agents, antibiotic drug discovery and development seem to have greatly decelerated in recent years. Presented with the significant problem of advancing antimicrobial resistance, the global scientific community has attempted to find alternative
Roberto Imberti et al.
Chest, 138(6), 1333-1339 (2010-06-19)
Infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria have caused a resurgence of interest in colistin. To date, information about pharmacokinetics of colistin is very limited in critically ill patients, and no attempts have been made to evaluate its concentration in BAL.
Kavi J Littlewood et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 11(5), 419-426 (2012-06-22)
Various inhaled antibiotics are currently used for treating chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis (CF) patients, however their relative efficacies are unclear. We compared the efficacy of the inhaled antibiotics tobramycin (TIP, TIS-T, TIS-B), colistimethate sodium (colistin) and
Roberto Imberti et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(8), 4416-4421 (2012-06-13)
Intraventricular colistin, administered as colistin methanesulfonate (CMS), is the last resource for the treatment of central nervous system infections caused by panresistant Gram-negative bacteria. The doses and daily regimens vary considerably and are empirically chosen; the cerebrospinal fluid (CSF) pharmacokinetics