アッセイ
98.0-102.0% (EP, UV)
フォーム
(Crystalline Powder or crystals)
色
yellow
溶解性
DMF: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
InChI Key
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7878-VAR:
N7878-10G:
N7878-25G:
N7878-100G:
N7878-250G:
N7878-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック