安全性情報
17137
Millipore
CPC Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
food and beverages
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Vibrio spp.
アプリケーション
食品に存在するビブリオ属の選択的な単離および計数に使用します。
構成
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17137-5VL:
17137-BULK:
17137-1EA:
17137-1VL-BULK:
17137-1EA-BULK:
17137-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)